About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18N8OS
CAS Number:
Poids moléculaire :
346.41
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Actions biochimiques/physiologiques
PF-04671536 is a highly potent and selective inhibitor of phosphodiesterase 8B (PDE8B) phosphodiesterase 8A (PDE8A). In primary human pancreatic islets, PF-04671536 increases insulin secretion in a glucose-dependent manner.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable