About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 33.55 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... COL8A2(1296)
Immunogène
COL8A2 (NP_005193.1, 626 a.a. ~ 696 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VHVKGTNVWVALYKNNVPATYTYDEYKKGYLDQASGGAVLQLRPNDQVWVQMPSDQANGLYSTEYIHSSFS
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable