About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~60 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(L-P-TP-P-P)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr58)
Informations sur le gène
human ... MYC(4609)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable