SAB4701081
Monoclonal Anti-CD11b-APC antibody produced in mouse
clone MEM-174
Synonyme(s) :
CR3A, ITGAM, Integrin alpha M, Mac-1, alpha M integrin
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEM-174, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
flow cytometry: 10 μL
Numéro d'accès
NM_000632
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable