About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
G28-8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
flow cytometry: 10 μL
Numéro d'accès
NM_005582.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD180(4064)
Catégories apparentées
Description générale
The mouse monoclonal antibody G28-8 recognizes CD180, a 95-105 kDa TLR-like glycoprotein expressed on peripheral blood monocytes and dendritic cells, mantle zone B cells and marginal zone B cells, but very weakly on germinal center B cells.
Immunogène
Human tonsillar B cells
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable