About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
10W3Y7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
17 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LTMMARKMKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISAAELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CALM1(801)
Description générale
This gene encodes a member of the EF-hand calcium-binding protein family. It is one of three genes which encode an identical calcium binding protein which is one of the four subunits of phosphorylase kinase. Two pseudogenes have been identified on chromosome 7 and X. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Oct 2009]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-149 of human Calmodulin (P0DP23).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IF/ICC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1