Merck
Passer à
SAB5702718
Sigma-Aldrich
Anti-PRKRA/PACT Antibody, clone 2W2E10, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
DYT16, HSD14, PACT, RAX
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2W2E10, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
34 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.15 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Description générale
This gene encodes a protein kinase activated by double-stranded RNA which mediates the effects of interferon in response to viral infection. Mutations in this gene have been associated with dystonia. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Nov 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 214-313 of human PRKRA/PACT (O75569).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1