About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H26N2
CAS Number:
Poids moléculaire :
378.51
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Niveau de qualité
Essai
≥96% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
light orange to dark orange
Solubilité
DMSO: >15 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(c2c[nH]c3ccccc23)c4c[nH]c5ccccc45
InChI
1S/C27H26N2/c1-27(2,3)19-14-12-18(13-15-19)26(22-16-28-24-10-6-4-8-20(22)24)23-17-29-25-11-7-5-9-21(23)25/h4-17,26,28-29H,1-3H3
Clé InChI
NCPVEZRBHNDCIV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
DIM-C-pPhtBu induces apoptosis in various cancer cell lines; induces endoplasmic reticulum (ER) stress in KB cancer cells.
DIM-C-pPhtBu, similar to other C-DIMs, exhibits a broad range of anticancer and antitumorigenic activities against multiple tumor types. DIM-C-pPhtBu causes apoptotic cell death of KB cells by activation of endoplasmic reticulum stress through induction of CHOP protein that is associated with the apoptosis in human oral cancer cells. Also it appears to induce an autophagic cell death in drug-resistant ER-negative breast tumors.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable