SML0926
ML314 maleate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Cyclopropyl-6,7-dimethoxy-4-(4-(2-methoxyphenyl)-piperazin-1-yl)quinazoline maleate
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable