About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H21N3O3S
CAS Number:
Poids moléculaire :
395.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S(CCCCC(=O)NO)c1[nH][c](cc(n1)c2ccc(cc2)c3ccccc3)=O
InChI
1S/C21H21N3O3S/c25-19(24-27)8-4-5-13-28-21-22-18(14-20(26)23-21)17-11-9-16(10-12-17)15-6-2-1-3-7-15/h1-3,6-7,9-12,14,27H,4-5,8,13H2,(H,24,25)(H,22,23,26)
Clé InChI
AOFVDNFTELWRHV-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Histone deacetylases inhibitor against class I (HDAC1/2/3/8), IIB (HDAC6/10), IV (HDAC11) HDACs with anti-cancer and HIV latency reativation potency.
MC1742 is a uracil-based hydroxyamide (UBHA) that acts as a subtype-selective histone deacetylases (HDACs) inhibitor (IC50: class I HDAC1/2/3/8 = 100/110/20/610 nM, class IIB HDAC6/10 = 7/40 nM, class IV HDAC11 = 100 nM, class IIA HDAC4/5/7/9 >50 μM). MC1742 exerts greater antiproliferation potency than SAHA in sarcoma cancer stem cell (CSC) cultures (MC1742/SAHA IC50 in μM = 0.25/1/RD, 1.12/1.13//MG-63, 1.4/3.92/SK-ES-1 post 72-hr treatment) and effectively reactivates HIV from latency (EC50 = 350 nM; JLAT 10.6 cells) by upregulating histone acetylation at the HIV promoter without activating T cells.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable