SML4054
AFQ056
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3aR,4S,7aR)-Octahydro-4-hydroxy-4-[2-(3-methylphenyl)ethynyl]-1H-indole-1-carboxylic acid methyl ester, AFQ 056, Mavoglurant
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
O[C@]1(C#CC2=CC(C)=CC=C2)[C@@]3([H])[C@@](N(C(OC)=O)CC3)([H])CCC1
Clé InChI
ZFPZEYHRWGMJCV-ZHALLVOQSA-N
1 of 4
Cet article | 499978 | 436844 | 513016 |
---|---|---|---|
assay ≥95.0% | assay ≥95% | assay ≥95.0% | assay ≥95.0% |
mp 225-230 °C (lit.) | mp 256-260 °C (lit.) | mp 164-169 °C (lit.) | mp 298 °C (dec.) (lit.) |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Actions biochimiques/physiologiques
AFQ056 (Mavoglurant) is an orally active, potent and selective antagonist of metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5). AFQ056 was investigated for treatment of fragile X syndrome and for Parkinson′s disease.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable