About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H14Cl3F6N3O3S
CAS Number:
Poids moléculaire :
596.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)[C@@]2(ONC(=C2)c3[s]c(c(c3)C)C(=O)NCC(=O)NCC(F)(F)F)c1cc(c(c(c1)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C20H14Cl3F6N3O3S/c1-8-2-13(36-16(8)17(34)30-6-14(33)31-7-19(24,25)26)12-5-18(35-32-12,20(27,28)29)9-3-10(21)15(23)11(22)4-9/h2-5,32H,6-7H2,1H3,(H,30,34)(H,31,33)/t18-/m0/s1
Clé InChI
DPFOXZCPAGCTER-SFHVURJKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Orally available and potent inhibitor of γ-aminobutyric acid (GABA)-gated chloride channels; parasiticide.
Lotilaner is an oral isooxazoline ectoparasitic veterinary medication used to control fleas and ticks in dogs and cats. Lotilaner, similarly to other isoxazolines, targets gamma-aminobutyric acid (GABA) receptors. It binds to the GABA-gated chloride channels in nerve and muscle cells, which blocks the transmission of neuronal signals and leads to paralysis and death.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable