About This Item
CAS Number:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
rat
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
≥58% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
57 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
rat ... Itk(363577)
Description générale
Rat recombinant IL2-inducible T-cell kinase (ITK), also known as Lyk and TSK (GenBank AccessionNo. NM_001108825), amino acids 352-620 (end) with N-terminal GST-tag, MW= 57 kDa, expressed in Sf9 cells via a Baculovirus expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable