Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥17 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C(Nc1ccccc1)=C2\C(=O)NC(Cc3ccccc3)C2=O
InChI
1S/C19H18N2O2/c1-13(20-15-10-6-3-7-11-15)17-18(22)16(21-19(17)23)12-14-8-4-2-5-9-14/h2-11,16,20H,12H2,1H3,(H,21,23)/b17-13-
Clé InChI
KWSXUGYAGMSUTN-LGMDPLHJSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable