About This Item
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C14H17NO6/c1-8(2)20-13(16)10-5-11(14(17)21-9(3)4)7-12(6-10)15(18)19/h5-9H,1-4H3
Clé InChI
VJAWBEFMCIINFU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable