About This Item
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(C=C1)=C(O)C=C1[C@](O2)([H])[C@H](O)CC3=C2C4=C(C=C3O)OC(C[C@@]4([H])C5=CC=C(O)C(O)=C5)=O
InChI
1S/C24H20O9/c25-14-3-1-10(5-17(14)28)12-8-21(31)32-20-9-16(27)13-7-19(30)23(33-24(13)22(12)20)11-2-4-15(26)18(29)6-11/h1-6,9,12,19,23,25-30H,7-8H2/t12-,19+,23+/m0/s1
Clé InChI
LKCOZWLUAKSRQM-IBUUURQNSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable