1A00760
USP
Atorvastatin 3-Deoxyhept-2-Enoic Acid
Synonyme(s) :
Atorvastatin 3-Deoxyhept-2-Enoic Acid, ((S,E)-7-(2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-5-hydroxyhept-2-enoic acid)
About This Item
Qualité
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable