About This Item
Formule linéaire :
(CH3COO)2Ba
CAS Number:
Poids moléculaire :
255.42
Beilstein:
3693411
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Qualité
LR
Gamme de produits
Vetec
Essai
≥99%
Forme
crystalline powder
pH
7-8 (25 °C, 50 g/L)
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[Ba]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Clé InChI
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable