About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CHCl3
CAS Number:
Poids moléculaire :
119.38
Beilstein:
1731042
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Qualité
LR
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec
Essai
≥99%
Forme
liquid
Contient
100 ppm amylene as stabilizer
dilution
(for analytical testing)
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Densité
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash