Product Name
3-Chloropropionamide 98%
Product Number
125202
Marque du produit
ALDRICH
CAS Number
5875-24-1
Poids moléculaire
107.54
Test | Caractéristique |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
ARGENTOMETR. TITRATION | 97.5 - 102.5 % |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 97.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |