Product Name
2-Ethylfuran 97%
Product Number
186988
Marque du produit
ALDRICH
CAS Number
3208-16-0
Poids moléculaire
96.13
Test | Caractéristique |
---|---|
Appearance (Color) | Colorless to Yellow |
Appearance (Form) | Liquid |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (GC) | ≥96.5 % |