Product Name
T-2 Toxin-13C24 solution ~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Product Number
33892
Marque du produit
SIAL
CAS Number
Poids moléculaire 
490.35
Test
Caractéristique
CONCENTRATION COMP1~ 25 ug/ml
MEASURING TOLERANCE P±≤ 2.5 ug/ml
SOLVENTACETONITRILE
PURITY (HPLC) COMP1≥ 97.0 %
MEASURING TOLERANCE P± COMP1≤ 1.0 %