Product Name
Electrolyte solution nonaqueous, 2 M LiCl in ethanol
Product Number
56754
Marque du produit
SIAL
CAS Number
7447-41-8
Poids moléculaire 
42.39
Test
Caractéristique
APPEARANCE (COLOR)Colorless
APPEARANCE (FORM)Liquid
TITRATION (METHOD)--
TITRATION (MOLARITY)1.5 - 2.4 mol/l
MISCELLANEOUS TESTSref.el. 6.0724.140/reference electrolyte/electrolyte; Ag/AgCl: mV 250 +/- 20 (25.0 C +/- 0.2 C)
RECOMMENDED RETEST PERIOD57 MONTHS