Accéder au contenu
IN
EN
Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Rotor for Eppendorf
®
5424/5424R Centrifuges
Products
Catégorie de produit
rotors (4)
Fabricant
Taille de conditionnement
Technique
Filtrer les produits
Showing 1-4 of 4
Comparer
Product Number
Description
Tarif
RFA452411S-EP
Rotor for Eppendorf
®
5424/5424R Centrifuges,
FA-45-24-11-Special, aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
Afficher
Afficher les prix
EP022653121
Rotor for Eppendorf
®
5424/5424R Centrifuges,
strip rotor, F-45-64-5-PCR, non aerosol tigh, to hold, 4 x 8 tube PCR strips
Afficher
Afficher les prix
EP022653008
Rotor for Eppendorf
®
5424/5424R Centrifuges,
FA-45-24-11, aerosol tight, lid, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes
Afficher
Afficher les prix
RFA451811K
Rotor for Eppendorf
®
5424/5424R Centrifuges,
FA-45-18-11-Kit, non aerosol tight, to hold, 18 x spin columns, lid, to hold, 18 x 1/5.2.0 mL tubes
Afficher
Afficher les prix
Choisissez jusqu'à 4 produits à comparer
Comparer
Effacer tout
English - EN
En savoir plus