MilliporeSigma
Synthèse peptidique
Synthèse peptidique
Un peptide comprend au moins deux acides aminés liés par une liaison amide, formant une chaîne d'acides aminés faisant généralement 2 à 70 acides aminés de long. Les peptides se distinguent des protéines dans le sens où ils n'ont pas besoin d'être repliés pour présenter une activité biologique. Chez les plantes et les animaux, les peptides endogènes peuvent être des hormones peptidiques, telles que l'angiotensine, la LH-RH et l'enképhaline, et des toxines. Les peptides présentent un grand intérêt en tant que composés tête de série (leads) pour la découverte de médicaments et en tant que médicaments à part entière. Ils ont également des applications dans les vaccins, les biomatériaux, les sondes histologiques, et sont utilisés en grands nombres comme antigènes pour générer des anticorps. 
La synthèse chimique des peptides se fait en solution ou sur une phase solide. Le procédé consiste à former, de manière dirigée et sélective, une liaison amide entre un acide aminé N-protégé et un acide aminé portant un groupement amino libre et un groupement carboxyle protégé. En synthèse en phase solide, le groupement de protection du carboxyle est lié à un support polymère. Après formation de la liaison, le groupement de protection de la fonction amino du peptide est retiré, et l'acide aminé N-protégé suivant est couplé.
Catégories à la une
Structure d'un peptide en 3D.
Synthèse peptidique
Nous proposons une large gamme d'acides aminés, de résines et de réactifs de qualité inégalée, dont la marque Novabiochem®, pour la synthèse peptidique, la chimie organique à haut débit, le marquage des peptides et la fabrication de produits sur mesure.
Commander des produits
Ligands NHC courants entourés de métaux pour la catalyse
Complexes et ligands NHC
Nos complexes et ligands NHC stables et tolérables peuvent être utilisés comme ligands auxiliaires efficaces pour garantir la fluidité de vos recherches sur la catalyse organométallique et la chimie des catalyseurs.
Commander des produits
Cet exemple de réaction de chimie click illustre la cycloaddition azoture-alcyne catalysée par le cuivre(I) (CuAAC) d'alcènes en azotures pour former des 1,2,3-triazoles 1,4-disubstitués.
Réactifs de chimie click
Notre gamme de réactifs de "chimie click" inclut un large choix d'azotures, d'alcynes, de catalyseurs et de ligands pour accélérer vos progrès dans les domaines de la biologie chimique, de la chimie des polymères, de la bioconjugaison et de la découverte de nouveaux médicaments.
Commander des produits
Schéma général d'une bioconjugaison illustrant la formation d'un bioconjugué
Agents de réticulation
Notre gamme de linkers et de crosslinkers apporte stabilité structurale et fiabilité dans les interactions entre protéines, entre protéines et peptides, et entre protéines/peptides et petites molécules pour tous vos besoins de bioconjugaison.
Commander des produits
Side-chain protecting groups for solid-phase peptide synthesis (SPPS) are often chosen so as to be cleaved simultaneously with detachment of the peptide from the resin.
Figure 2Side-chain protecting groups for Boc solid-phase peptide synthesis (SPPS)
La synthèse peptidique en phase solide (SPPS) est la méthode la plus fréquemment employée pour synthétiser des peptides, du fait de son efficacité, de sa simplicité, de sa rapidité et de sa facilité de parallélisation. La SPPS consiste à ajouter successivement, à un acide aminé ou un peptide fixé sur un support polymère insoluble, des résidus d'acides aminés à chaînes latérales et fonctions amino protégées (Figure 1).
Un groupement Boc labile en milieu acide (SPPS-Boc) ou un groupement Fmoc labile en milieu basique (SPPS-Fmoc) est utilisé pour la N-α-protection. Après retrait de ce groupement protecteur, l'acide aminé protégé suivant est ajouté à l'aide d'un réactif de couplage ou d'un dérivé d'acide aminé protégé pré-activé. L'acide aminé C-terminal est ancré dans la résine via un segment de liaison, dont la nature détermine les conditions requises pour libérer le peptide du support après allongement de la chaîne. Les groupements de protection des chaînes latérales sont souvent choisis de façon à être clivés simultanément avec détachement du peptide de la résine (Figures 2 et 3).
Side-chain protecting groups for solid-phase peptide synthesis (SPPS) are often chosen so as to be cleaved simultaneously with detachment of the peptide from the resin.
Figure 3.Side-chain protecting groups for Fmoc solid-phase peptide synthesis (SPPS)
La plupart des peptides sont préparés selon la méthode Fmoc, car le clivage et la déprotection finaux sont assurés par un traitement à l'acide trifluoroacétique, contrairement à la méthode Boc qui requiert du HF anhydre liquide, corrosif et extrêmement toxique, et du matériel spécialisé.
Il est possible de synthétiser en routine des peptides de 50 acides aminés ; des synthèses de protéines de plus de 100 acides aminés sont même régulièrement rapportées. Les protéines plus longues peuvent être fabriquées par ligation chimique native de peptides entièrement déprotégés en solution. Cette méthode permet de synthétiser des peptides naturels qui sont difficiles à exprimer dans les bactéries, d'incorporer des acides aminés D ou des acides non naturels, et de générer des peptides cycliques, ramifiés, marqués ou modifiés au stade post-traductionnel.
La synthèse peptidique en phase liquide, utilisant habituellement une protection Boc ou Z pour la fonction amino, a été remplacée par la synthèse peptidique en phase solide, hormis pour les procédés existants de synthèse à grande échelle de peptides à des fins industrielles.
Recherche de documents
Vous recherchez des informations plus spécifiques ?
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Trouver des documents