Recherche en métabolomique
La métabolomique est l'étude exhaustive des métabolites, à savoir les petites molécules substrats, les intermédiaires et les produits du métabolisme, dans les cellules, les fluides biologiques, les tissus ou les organismes. Ces empreintes chimiques uniques sont laissées par les processus cellulaires. La recherche en métabolomique donne une vue d'ensemble biochimique d'un système biologique et de l'impact physiologique d'une maladie, de la nutrition, d'un traitement ou de modifications génétiques sur un organisme.
Catégories à la une
Explorez des lipides de haute qualité qui facilitent l'innovation en lipidomique...
Nous proposons une large gamme de kits de dosage du métabolisme pour une analyse pratique et fiable des métabolites et des enzymes dans toutes vos applications de recherche.
Nous proposons des banques de petits métabolites et des kits comprenant une gamme complète de métabolites primaires couvrant les principales voies métaboliques pour vos recherches en métabolomique.
Les isotopes stables ISOTEC® sont utiles comme traceurs dans les études de protéomique et de métabolomique, comme agents dans l'imagerie par IRM/SRM, ainsi que dans bien d'autres applications biomédicales.
Applications de la métabolomique
Avec ses vastes applications, la métabolomique a une influence considérable sur la recherche pharmaceutique, car elle permet d'identifier des biomarqueurs de maladie et d'évaluer de manière personnalisée la toxicité des médicaments. Dans le cadre de l'intégration de la génomique fonctionnelle, elle joue un rôle pivot dans la prédiction de la fonction des gènes en étudiant les interactions au niveau du génome, du transcriptome, du protéome et du métabolome. L'exploitation des micro-organisme tire parti des connaissances en métabolomique pour améliorer l'optimisation des souches, tandis que la métabolomique végétale fait progresser les biotechnologies agricoles grâce à l'étude des métabolites des plantes. La recherche environnementale emploie la métabolomique pour tester les effets des polluants et optimiser la production des biocarburants, et la recherche nutritionnelle, quant à elle, utilise la métabolomique pour évaluer les niveaux nutritionnels et garantir la sécurité alimentaire.
Comprendre les métabolites et le métabolome
Les interactions des métabolites au sein d'un système biologique sont appelées "métabolome". Le métabolome est l'ensemble des métabolites présents dans un organisme ou un échantillon biologique. Les métabolites sont des composés de faible poids moléculaire, généralement inférieur à 1,5 kDa, qui sont les intermédiaires ou les produits des voies de biosynthèse/catabolisme. Il s'agit, par exemple, des acides aminés, des nucléotides, des glucides et des lipides, qui sont souvent étudiés séparément dans le cadre de la recherche en lipidomique. Les métabolites primaires sont endogènes et participent directement aux processus normaux de croissance, de développement et de reproduction. Les métabolites secondaires sont exogènes et ne participent pas à ces processus bien qu'ils aient des fonctions écologiques importantes.
Voies métabolomiques et techniques d'analyse
Les voies métabolomiques sont étudiées à l'aide de métabolites, d'enzymes, de techniques de séparation ainsi que par l'analyse et le marquage des métabolites. Deux techniques de profilage métabolique courantes sont l'analyse métabolomique ciblée et non ciblée. L'analyse ciblée quantifie certains métabolites connus, tandis que l'analyse non ciblée fournit le profil métabolique global des métabolites connus et inconnus. L'empreinte métabolique est une analyse rapide et globale sans intention d'identifier spécifiquement chaque métabolite.
Approche de la métabolomique et méthodes d'analyse
Une analyse métabolomique implique une approche intégrée de la préparation des échantillons, de la standardisation, de l'étalonnage, des méthodes de séparation, de la détection des métabolites et de l'analyse des données. Les types d'échantillons couramment rencontrés comprennent le plasma, l'urine, la salive, les tissus et les cellules. Les méthodes de séparation telles que la chromatographie en phase gazeuse (GC), la chromatographie en phase liquide haute performance (HPLC) ou l'électrophorèse capillaire (CE) sont associées à des méthodes de détection telles que la spectrométrie de masse (MS). Les techniques analytiques couramment utilisées pour détecter les métabolites incluent la MS, la résonance magnétique nucléaire (RMN), la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR) et la spectroscopie Raman. L'analyse des données de métabolomique nécessite des outils et un logiciel sophistiqués assurant une identification et une quantification rigoureuses des composés ainsi qu'une interprétation exacte des données.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- Biosynthesis of cholesterol generally takes place in the endoplasmic reticulum of hepatic cells and begins with acetyl- CoA, which is mainly derived from an oxidation reaction in the mitochondria. Acetyl-CoA and acetoacetyl-CoA are converted to 3-hydroxy- 3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) by HMG-CoA synthase.
- Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
- To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I at Sigma-Aldrich St. Louis.
- Dr. Pratip Bhattacharya, California Institute of Technology. "Stable isotopes have played a very useful role in MR research which involves both MRI and MRS.
- Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.
- Afficher tout (80)
Protocoles apparentés
- Lipopolysaccharides (LPS) are characteristic components of the cell wall of Gram negative bacteria; they are not found in Gram positive bacteria. They are localized in the outer layer of the membrane and are, in noncapsulated strains, exposed on the cell surface. They contribute to the integrity of the outer membrane, and protect the cell against the action of bile salts and lipophilic antibiotics.
- Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.
- Enzymatic Assay of Acid Phosphatase (EC 3.1.3.2)
- To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.
- To standardize an enzymatic assay procedure of cellulase.
- Afficher tout (15)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse custserv@sial.com