琼脂糖
琼脂糖是从琼脂或含琼脂的海藻中分离和纯化而得的一种多糖。 从结构上来说,琼脂糖是一种天然聚合物,由交替的β-D-半乳糖和3,6-脱水-L-半乳糖单元构成。线性琼脂糖聚合物可形成链状结构进而产生柔性的纤维,还能根据琼脂糖量的多少,形成直径为50 nm至200 nm的通道网。琼脂糖无毒且具有多种可变特性,因而可作为胶凝剂,用于核酸电泳、免疫扩散技术、组织培养中细胞的凝胶板或覆盖物、细胞培养基、凝胶色谱、亲和色谱和离子交换色谱。琼脂糖凝胶电泳是生命科学实验室中一种常用技术,可根据生物分子的尺寸分离DNA等生物分子。
琼脂糖关键特性
硫酸盐含量:硫酸盐是主要离子基团,可作为纯度指标。
胶凝强度:导致凝胶破裂所需施加的力。
凝胶点:琼脂糖水溶液在冷却形成凝胶的温度。琼脂糖溶液在液体转凝胶过程中表现出滞后性。因此其胶凝点与熔融温度有所不同。
电渗(EEO):液体穿过凝胶的运动方式有所不同。琼脂糖凝胶中的阴离子基团因固定在基质上,所以不能移动,但可解离的阳离子却可以向基质中的阴极迁移,因而产生EEO。但由于生物聚合物的电泳移动通常是朝阳极移动,因此EEO会因内部对流而破坏分离效果。
我们提供各种具有不同凝胶强度、熔融温度、胶凝温度和电渗(EEO)水平的琼脂糖产品来支持不同的研究工作。我们保持稳定可靠的琼脂糖来源,并持续开发新的琼脂糖生产能力,从而为我们的客户提供不折不扣的质量和一致性标准。咨询专家:我们是科学家,以助力科研为使命。