Merck
HomeAnwendungenUmfeldkontrolle & IndustriehygieneCannabistestsCannabinoid-Profilerstellung und Wirksamkeitsprüfungen von Cannabis und Cannabisprodukten
Cannabinoid-Profilerstellung und Wirkstärkeprüfung von Cannabis und Cannabisprodukten
Analyse von Cannabinoiden in Cannabis und Hanf mit HPLC- und GC-Verfahren
In den letzten zehn Jahren wurde in einigen Staaten der USA und vielen anderen Ländern der Freizeit- und medizinische Konsum von Cannabis legalisiert. Die Pflanze (Cannabis sativa, Cannabis indica und Cannabis ruderalis) enthält mehr als 100 Cannabinoide, von denen bisher nur einige charakterisiert wurden. ∆-9-Tetrahydrocannabinol (THC) ist der wichtigste psychoaktive Bestandteil und Cannabidiol (CBD) ist der wichtigste nicht-psychoaktive Bestandteil. Hanf wurde 2018 in den USA legalisiert, wobei zusätzliche Grenzwerte für den Gesamt-THC-Gehalt in CBD-Produkten aus Hanf festgelegt wurden. Die gesetzlichen Anforderungen unterscheiden sich von Land zu Land; dabei sind Wirksamkeitsprüfungen und die Erstellung von Cannabinoidprofilen in unterschiedlichem Maße vorgeschrieben. 
Durch die zuverlässige und genaue Profilerstellung und Quantifizierung von Haupt- und Nebencannabinoiden in Cannabis-/Hanfpflanzenmaterialien, -extrakten und -produkten wird Transparenz, Einheitlichkeit und Qualität der Zubereitungen sichergestellt.
Hochdurchsatzanalyse von Cannabinoiden in einer Vielzahl von Matrizen mit der Ascentis® Express C18-Säule
    Ausgewählte Kategorien
    3 Flaschen mit ReagentPlus®-Produkten in Lösungsmittelqualität in verschiedenen Volumina.
    Lösungsmittel
    Ihr Lösungsmittelanbieter: Mit unseren Marken Supelco®, SigmaAldrich® und SAFC® sind Sie immer richtig ausgestattet für Ihre Analyse-, Labor- und biopharmazeutischen Anwendungen. Online bestellbar.
    Produkte einkaufen
    Verschiedene Chemikalienflaschen und -behälter in verschiedenen Größen, Formen und Farben. Einige Flaschen sind mit roten Verschlüssen und Etiketten mit Gefahrensymbolen versehen, die auf brennbare und korrosive Substanzen hinweisen. Es sind auch kleine Fläschchen mit gelber Flüssigkeit sowie Röhrchen mit weißem Verschluss zu sehen.
    Zertifizierte Referenzmaterialien
    Certified Reference Materials: CRM für forensische, klinische und pharmazeutische Prüfungen sowie für die Umweltanalytik und für Prüfungen von Lebensmitteln und Getränken.
    Produkte einkaufen
    2 Säureflaschen unterschiedlicher Farben und Größen
    Säuren
    Entdecken Sie eine breite Palette an Säuren: Supelco® für die Analyse, Sigma-Aldrich® für das Labor, SAFC® für die Biopharmazeutik. Maßgeschneiderte Lösungen für die verschiedensten Anforderungen.
    Produkte einkaufen
    3 Flaschen mit ReagentPlus®-Produkten in Lösungsmittelqualität in verschiedenen Volumina.
    Analyse-Fläschchen
    Für präzise Analysen: Inerte, zertifizierte Fläschchen verhindern das Extrahieren und Herauslösen von Substanzen. Reduzieren Sie das Risiko mit den Supelco®-Autosampler- und Allzweckfläschchen für HPLC, GC/MS, LC/MS.
    Produkte einkaufen
    Arten von Cannabinoiden
    Cannabinoide sind eine Gruppe von C21-Terpenophenolverbindungen, die hauptsächlich in Cannabis indica, Cannabis sativa und Cannabis ruderalis vorkommen. Sie interagieren mit Cannabinoid-Rezeptoren im Körper und erzeugen psychoaktive und nicht-psychoaktive Wirkungen. Cannabinoide können in 11 Unterklassen unterteilt werden: Cannabigerol (CBG), (-)-Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC), Cannabidiol (CBD), Cannabichromen (CBC), Cannabinol (CBN), (-)-Δ8-Tetrahydrocannabinol (Δ8-THC), Cannabicyclol (CBL), Cannabinodiol (CBND), Cannabielsoin (CBE), Cannabitriol (CBT) und verschiedene andere. Cannabis-Kulturvarietäten wurden entwickelt, um die Produktion von THC bzw. CBD zu optimieren. Die pharmakologischen Wirkungen der meisten anderen Cannabinoide sind nicht gut erforscht, aber von zunehmendem Interesse.
    Arbeitsablauf für die Cannabinoid-Analyse
    Cannabis ist ein schwierig zu analysierendes Produkt, da es zahlreiche Cannabinoide und Terpene enthält und in verschiedenen Formen wie Blüten und Konzentraten, Lebensmitteln und Kosmetikprodukten mit unterschiedlichen Konzentrationen verschiedener Cannabinoide erhältlich ist. Ein typischer Arbeitsablauf für die Cannabinoid-Analyse umfasst:
    • Probenvorbereitung durch Extraktion, QuEChERS (schnell, einfach, kostengünstig, effektiv, robust und sicher) oder SPE (Festphasenextraktion)
    • Kalibrierung mit hochwertigen Referenzstandards
    • Chromatographische Trennung und Analyse durch LC- oder GC-Methoden
    Vorbereitung von Cannabisproben
    Cannabisproben sind äußerst vielfältig und reichen von getrockneten Blüten über Cannabisextrakte bis hin zu Kosmetika und verschiedenen Arten von essbaren Cannabisprodukten. Die Cannabispflanze selbst ist eine komplexe Matrix mit zahlreichen Terpenen, Cannabinoiden, Lipiden, Chlorophyll und anderen Bestandteilen. Extraktion auf Lösungsmittelbasis, QuEChERS und SPE sind gängige Extraktions- und Reinigungsmethoden, die bei der Probenvorbereitung von Cannabisprodukten eingesetzt werden.
    Standards und Kalibrierung
    Die genaue Quantifizierung von Cannabinoiden erfordert die Verwendung von präzisen Kalibratoren. Reine Cannabinoidstandards sind oft harzig, zähflüssig, luftempfindlich und schwer handhabbar. Sie werden daher häufig in Form von Lösungen, einzeln oder als Gemische angeboten. Cannabinoid-Standards werden häufig in Form von Lösungen, einzeln oder als Gemische angeboten. Zertifizierte Referenzmaterialien (CRM), die nach ISO17034 mit zertifizierter Richtigkeit, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit hergestellt werden, werden von vielen staatlichen Aufsichtsbehörden und von nach ISO17025 akkreditierten Prüflaboren verlangt. Systemeignungsstandards gewährleisten die Kontrolle der Methode und die Auflösung von nah aufeinanderfolgend eluierenden Cannabinoiden. Dies ist besonders wichtig für die Analyse von Hanfprodukten, bei denen die zulässige Gesamtmenge an THC (THC und THCA) durch gesetzliche Vorschriften begrenzt ist.
    HPLC-Analyse von Cannabinoiden
    Die HPLC in Kombination mit UV- oder MS-Nachweis ist das vorrangige Verfahren für die Analyse der Wirksamkeit von kommerziellem Cannabis und Hanf. Oberflächlich poröse/Fused Core® C18- und C8-Säulen ermöglichen schnelle hochauflösende Trennungen von Cannabinoiden in weniger als 10 Minuten. Monolithische Säulen bieten Robustheit für Hochdurchsatzanwendungen. Zu den kostengünstigen Methoden gehört die Verwendung von Methanol als organische mobile Phase. Der UV-Nachweis ist kostengünstig und praktisch für die Cannabinoid-Analyse mit hohem Durchsatz. Der MS-Nachweis differenziert Cannabinoide auf der Grundlage ihres Masse-zu-Ladung-Verhältnisses (m/z), um Spezifität und Selektivität für die Profilerstellung, Charakterisierung und Quantifizierung sicherzustellen. MS-Methoden erfordern die Einbeziehung von isotopenmarkierten internen Standards für die quantitative Analyse.  
    GC-Analyse von Cannabinoiden
    Die Gaschromatographie (GC), die entweder mit einem Flammenionisationsdetektor (FID) oder einem Massenspektrometer (MS) gekoppelt ist, wird ebenfalls für Cannabistests verwendet. In ihr werden Laufzeiten von 20 Minuten auf stationären Phasen mit niedriger Polarität, wie z. B. 5% Diphenyl / 95% Dimethylpolysiloxan eingesetzt. Die bei der GC verwendeten hohen Temperaturen führen zur Decarboxylierung der Cannabinoidsäuren (THCA und CBDA). Der für einen Analyten angegebene Cannabinoidgehalt ist die Summe der jeweiligen sauren und neutralen Arten. Die Derivatisierung ist erforderlich, um saure und neutrale Cannabinoide getrennt mit der GC zu analysieren.
    Arten von Cannabinoiden
    Cannabinoide sind eine Gruppe von C21-Terpenophenolverbindungen, die hauptsächlich in Cannabis indica, Cannabis sativa und Cannabis ruderalis vorkommen. Sie interagieren mit Cannabinoid-Rezeptoren im Körper und erzeugen psychoaktive und nicht-psychoaktive Wirkungen. Cannabinoide können in 11 Unterklassen unterteilt werden: Cannabigerol (CBG), (-)-Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC), Cannabidiol (CBD), Cannabichromen (CBC), Cannabinol (CBN), (-)-Δ8-Tetrahydrocannabinol (Δ8-THC), Cannabicyclol (CBL), Cannabinodiol (CBND), Cannabielsoin (CBE), Cannabitriol (CBT) und verschiedene andere. Cannabis-Kulturvarietäten wurden entwickelt, um die Produktion von THC bzw. CBD zu optimieren. Die pharmakologischen Wirkungen der meisten anderen Cannabinoide sind nicht gut erforscht, aber von zunehmendem Interesse.
    Arbeitsablauf für die Cannabinoid-Analyse
    Cannabis ist ein schwierig zu analysierendes Produkt, da es zahlreiche Cannabinoide und Terpene enthält und in verschiedenen Formen wie Blüten und Konzentraten, Lebensmitteln und Kosmetikprodukten mit unterschiedlichen Konzentrationen verschiedener Cannabinoide erhältlich ist. Ein typischer Arbeitsablauf für die Cannabinoid-Analyse umfasst:
    • Probenvorbereitung durch Extraktion, QuEChERS (schnell, einfach, kostengünstig, effektiv, robust und sicher) oder SPE (Festphasenextraktion)
    • Kalibrierung mit hochwertigen Referenzstandards
    • Chromatographische Trennung und Analyse durch LC- oder GC-Methoden
    Vorbereitung von Cannabisproben
    Cannabisproben sind äußerst vielfältig und reichen von getrockneten Blüten über Cannabisextrakte bis hin zu Kosmetika und verschiedenen Arten von essbaren Cannabisprodukten. Die Cannabispflanze selbst ist eine komplexe Matrix mit zahlreichen Terpenen, Cannabinoiden, Lipiden, Chlorophyll und anderen Bestandteilen. Extraktion auf Lösungsmittelbasis, QuEChERS und SPE sind gängige Extraktions- und Reinigungsmethoden, die bei der Probenvorbereitung von Cannabisprodukten eingesetzt werden.
    Standards und Kalibrierung
    Die genaue Quantifizierung von Cannabinoiden erfordert die Verwendung von präzisen Kalibratoren. Reine Cannabinoidstandards sind oft harzig, zähflüssig, luftempfindlich und schwer handhabbar. Sie werden daher häufig in Form von Lösungen, einzeln oder als Gemische angeboten. Cannabinoid-Standards werden häufig in Form von Lösungen, einzeln oder als Gemische angeboten. Zertifizierte Referenzmaterialien (CRM), die nach ISO17034 mit zertifizierter Richtigkeit, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit hergestellt werden, werden von vielen staatlichen Aufsichtsbehörden und von nach ISO17025 akkreditierten Prüflaboren verlangt. Systemeignungsstandards gewährleisten die Kontrolle der Methode und die Auflösung von nah aufeinanderfolgend eluierenden Cannabinoiden. Dies ist besonders wichtig für die Analyse von Hanfprodukten, bei denen die zulässige Gesamtmenge an THC (THC und THCA) durch gesetzliche Vorschriften begrenzt ist.
    HPLC-Analyse von Cannabinoiden
    Die HPLC in Kombination mit UV- oder MS-Nachweis ist das vorrangige Verfahren für die Analyse der Wirksamkeit von kommerziellem Cannabis und Hanf. Oberflächlich poröse/Fused Core® C18- und C8-Säulen ermöglichen schnelle hochauflösende Trennungen von Cannabinoiden in weniger als 10 Minuten. Monolithische Säulen bieten Robustheit für Hochdurchsatzanwendungen. Zu den kostengünstigen Methoden gehört die Verwendung von Methanol als organische mobile Phase. Der UV-Nachweis ist kostengünstig und praktisch für die Cannabinoid-Analyse mit hohem Durchsatz. Der MS-Nachweis differenziert Cannabinoide auf der Grundlage ihres Masse-zu-Ladung-Verhältnisses (m/z), um Spezifität und Selektivität für die Profilerstellung, Charakterisierung und Quantifizierung sicherzustellen. MS-Methoden erfordern die Einbeziehung von isotopenmarkierten internen Standards für die quantitative Analyse.  
    GC-Analyse von Cannabinoiden
    Die Gaschromatographie (GC), die entweder mit einem Flammenionisationsdetektor (FID) oder einem Massenspektrometer (MS) gekoppelt ist, wird ebenfalls für Cannabistests verwendet. In ihr werden Laufzeiten von 20 Minuten auf stationären Phasen mit niedriger Polarität, wie z. B. 5% Diphenyl / 95% Dimethylpolysiloxan eingesetzt. Die bei der GC verwendeten hohen Temperaturen führen zur Decarboxylierung der Cannabinoidsäuren (THCA und CBDA). Der für einen Analyten angegebene Cannabinoidgehalt ist die Summe der jeweiligen sauren und neutralen Arten. Die Derivatisierung ist erforderlich, um saure und neutrale Cannabinoide getrennt mit der GC zu analysieren.
    Dokumentensuche
    Sie suchen genauere Informationen?
    Besuchen Sie unsere Dokumentensuche, wo Sie Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation finden.
    Dokumentensuche
    Zugehörige technische Artikel
      .