Merck
Sintesi di polimeri
Struttura chimica di un polimero plastico della famiglia dei nylon, con atomi rappresentati come sfere rigide e secondo il codice cromatico convenzionale: idrogeno (bianco), carbonio (grigio), ossigeno (rosso). Nylon-6,6, polimero plastico della famiglia dei nylon, struttura chimica - frammento lineare.
I polimeri sono una classe di materiali composti da piccole unità chimiche ripetute. L’elemento costitutivo o unità ripetuta di un polimero si chiama monomero. La polimerizzazione, o sintesi polimerica, è una reazione chimica in cui i monomeri sono uniti insieme da legami covalenti per formare strutture polimeriche. La lunghezza della catena polimerica è caratterizzata dal numero delle unità ripetute nella catena, detto grado di polimerizzazione (DP). Il peso molecolare del polimero è il prodotto del peso molecolare dell’unità ripetuta moltiplicato per il DP. Le proprietà di base dei polimeri dipendono essenzialmente da peso molecolare, struttura (lineare o ramificata) e DP.  
Categorie in evidenza
Esempio di struttura molecolare di un polimero
Ausili di polimerizzazione
Disponiamo di strumenti dedicati alla polimerizzazione che vi metteranno in grado di innescare reazioni di polimerizzazione e di indirizzarle verso la formazione di catene o reticoli polimerici dalle specifiche proprietà, per le più svariate applicazioni.
Per acquistare
Formula di struttura del glicole polietilenico C2H4O
Glicole polietilenico (PEG e PEO)
Scoprite la nostra ampia offerta di glicoli polietilenici (PEG) e di derivati del PEG disponibili in un vasto intervallo di pesi molecolari per qualsiasi esigenza della PEGilazione e per qualunque applicazione.
Per acquistare
Provette di polimeri biomedicali dai colori vivaci vengono riempite con una pipetta
Polimeri biomedicali
Disponiamo di un’ampia selezione di polimeri biomedicali di origine naturale e di origine artificiale le cui proprietà avanzate sono pensate per ogni vostra applicazione biomedica.
Per acquistare
Goccioline d’acqua sulla superficie di un polimero super idrorepellente di colore blu
Polimeri idrofobi
Esplorate il nostro portfolio di polimeri idrofobi multiuso, sviluppati per facilitare nuove applicazioni biomedicali e nuove soluzioni in materia di adesione cellulare, rivestimenti superficiali, fibre, biofilm e materiali plastici ingegnerizzati.
Per acquistare
Sulla base del tipo di reazioni chimiche in gioco, le polimerizzazioni sono raggruppate in due classi che vanno sotto il nome di polimerizzazioni per condensazione e polimerizzazioni per addizione. Nella polimerizzazione per condensazione o polimerizzazione a stadi, avviene una reazione di condensazione fra due diversi monomeri bi- o tri-funzionali durante la quale si assiste all’eliminazione di piccole molecole (spesso acqua). Nella polimerizzazione per addizione, o polimerizzazione a catena, la crescita del polimero avviene per aggiunta di monomeri ai siti attivi della catena polimerica, con la rigenerazione dei siti attivi alla fine di ogni stadio di crescita. Per produrre la specie iniziatrice provvista di centri attivi, è necessario un iniziatore. Il centro attivo può essere un radicale libero, un catione, un anione o un complesso organometallico.
Le proprietà e le prestazioni dei polimeri dipendono strettamente dai tipi di monomero e dal metodo di polimerizzazione usato per la sintesi. La polimerizzazione radicalica vivente, detta anche polimerizzazione radicalica controllata (CRP), consente un miglior controllo sul peso molecolare, sulla distribuzione dei pesi molecolari, sulla funzionalità e sulla composizione del polimero. La CRP può essere impiegata con un’ampia varietà di monomeri vinilici per creare polimeri con proprietà diversificate a seconda delle applicazioni.
Esistono tre tecniche fondamentali di CRP:
  • polimerizzazione radicalica per trasferimento atomico (ATRP)
  • polimerizzazione a trasferimento di catena con addizione-frammentazione reversibile (RAFT)
  • polimerizzazione mediata da nitrossido (NMP) 
L’ATRP è particolarmente adatta per la sintesi di polimeri da impiegare in applicazioni che richiedono una attenta modulazione di proprietà superficiali quali l’adesione o l’idrofilia o per la funzionalizzazione di nanoparticelle. I polimeri ottenuti per RAFT e ATRP possono essere modificati dopo la polimerizzazione e trovano ampio impiego in campo biomedico per applicazioni di drug delivery e di ingegneria dei tessuti. I copolimeri a blocchi per applicazioni biomediche sono comunemente sviluppati tramite RAFT o ATRP. I copolimeri a blocchi sviluppati mediante NMP sono essenziali per la dispersione di pigmenti, per dispositivi di memoria e nella produzione industriale di compositi.
Ricerca di documentazione
Cercate informazioni più specifiche?
Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Per leggere i documenti