TOX8
In vitro毒性アッセイキット(レサズリンベース)
別名:
Fluorescent resazurin toxicology assay
フォーム
liquid
品質水準
使用法
1 kit sufficient for 2,000 tests
包装
pkg of 1 kit
保管条件
dry at room temperature
テクニック
protein quantification: suitable
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
colorimetric
fluorometric
保管温度
2-8°C
詳細
In Vitro毒性試験キット(レサズリンベース)は、レサズリン色素を用いて、代謝活性の関数として蛍光分析または吸光分光分析により細胞数を決定するように設計されています。レサズリン法は簡便かつ正確で、再現性のある結果が得られます
アプリケーション
In Vitro毒性試験キット(レサズリンベース)は、以下の用途に使用されています:
- ヒト初代線維芽細胞の細胞生存率アッセイに
- マウス前骨芽細胞における細胞増殖速度を測定するため
- マイクロ流体および単層培養の代謝活性を測定するため
生物化学的/生理学的作用
色素は生体内還元を受けると酸化型(青色)が減少し、それと同時に蛍光性の中間体(赤色)が増加します。
Jan Code
TOX8-BULK:
TOX8-VAR:
TOX8-1KT: