Merck
ホーム測光分析・反射光分析分析法:分析品質保証、過酸化水素用標準
分析法:分析品質保証、過酸化水素用標準
試薬:
製品番号109122  0.02 mol/L 過マンガン酸カリウム溶液
製品番号107209  分析用 30% 過酸化水素
製品番号100716  分析用 25% 硫酸
製品番号116754  分析用水
原液の調製:
10 mLの30% 過酸化水素 を校正済みまたは適合性確認済みの 100 mLメスフラスコに入れ、標線まで蒸留水でメスアップします。この溶液30 mL(全量ピペット)を校正済みまたは適合性確認済みの1000 mLメスフラスコに移し、標線まで蒸留水でメスアップします。
この手順で調製した原液の濃度は、過酸化水素 約1000 mg/Lです。
過酸化水素の標準溶液(原液)の正確なアッセイ:
約1000 mg/Lの過酸化水素原溶液 50.0 mL(全量ピペット) を500 mL三角フラスコにピペットで入れ、蒸留水 200 mLで希釈し、25% 硫酸を30 mL加えます。色がピンクに変わるまで、0.02 mol/L 過マンガン酸カリウム溶液で滴定します。
過酸化水素濃度の正確な量の算出
過マンガン酸カリウムの消費量 (mL) x 34.02 = 過酸化水素の含有量(mg/L)
なお測定用の濃度は、前述の手順で正確に評価した原液を適宜希釈することで調製できます。
安定性:
冷所(冷蔵庫)で保管した場合、原液およびさらに希釈した試験用溶液は1日安定です。