Merck
タンパク質構造解析
アミノ酸鎖の折り畳みを表すさまざまな色のリボンが絡み合った複雑なタンパク質構造の3Dイラスト。
タンパク質の機能は、その構造、他のタンパク質との相互作用、および、細胞、組織、器官内での位置に直接依存しています。タンパク質の構造と機能は、プロテオミクスにおいて大規模に研究されています。プロテオミクスは、具体的な病態と関連したタンパク質バイオマーカーの同定を可能にし、潜在的な治療標的を提供します。タンパク質構造と、タンパク質の位置、発現レベル、および相互作用のマッピングを理解することは、タンパク質機能を推定するために利用できる有用な情報を生み出します。 
タンパク質構造
タンパク質構造の決定
タンパク質マッピング
注目のカテゴリー
グリーンを背景にしたランダムHPLCカラム。
Atlas Antibodies社のPrestige Antibodies®(Prestige抗体)
Prestige Antibodies®はさまざまな方法で検証されたHuman Protein Atlasデータを使用して開発され、信頼性の高い研究ツールを提供します。
製品の購入
ビーカーに入っている水色の生化学用バッファー溶液とピペット。
生化学用バッファー
お客様のバイオプロセスワークフローの用途に適した、優れた溶液安定性とpHコントロールをもたらす、さまざまな組成および包装形態の高純度な生化学用バッファーをご覧ください。
製品の購入
ラボで安定同位体標識生体分子を使用している科学者。
安定同位体
ISOTEC®安定同位体はプロテオミクスやメタボロミクスのトレーサー研究、MRI/MRS用薬剤、その他の幅広いバイオメディカル用途に役立ちます。
製品の購入
クライオボックスとチューブ
凍結保存
私たちは研究・臨床用の業界で非常に信頼性の高いブランドネームのフリーザーラック、チューブ・バイアル、ラベル・マーカー、鉗子など、幅広い凍結用品を提供しています。
製品の購入
タンパク質構造
タンパク質構造は、タンパク質を構成するアミノ酸の配列と、どのようにタンパク質がより複雑な形状に折りたたまれるかによって決定されます。
  • 一次構造は、タンパク質のアミノ酸配列によって定義されます。
  • 二次構造は、ポリペプチド鎖のストレッチの局所的な相互作用によって定義され、ポリペプチド鎖は、水素結合相互作用を通して、αヘリックスとβシートを形成することができます。
  • 三次構造は、タンパク質の三次元構造全体を定義します。
  • 四次構造は、より大きな複合体を形成するように複数のタンパク質サブユニットがどのように相互作用するのかを定義します。
タンパク質構造の決定
原子分解能での三次元タンパク質構造の決定は、タンパク質機能、構造に基づく薬剤設計、分子ドッキングの解明に有用です。
  • NMR:核磁気共鳴(NMR)分光法は、タンパク質の構造と動態に関する情報を得るために使用されます。NMRにおいては、原子の空間位置が化学シフトによって決定されます。タンパク質NMRに向けて、タンパク質は、通例、感度を高め構造解析を促進するために、安定同位体(15N、13C、2H)で標識されます。同位体標識は通常、タンパク質発現中に増殖培地に同位体標識された栄養素を供給することによって導入されます。
  • X線結晶構造解析法:タンパク質のX線結晶構造解析法は、結晶化したタンパク質のX線回折を通してタンパク質の三次元構造を取得するために使用できます。結晶は、沈殿を促進する高濃度タンパク質を溶液中にシーディングすることによって成長し、適切な条件下で規則的なタンパク質結晶が形成されます。X線は、タンパク質結晶に狙いを定められ、結晶は、電子検出器または膜上にX線を散乱させます。結晶は、三次元で回折を捕捉するために回転され、フーリエ変換によって結晶化分子中の各原子の位置の計算が可能になります。
タンパク質マッピング
具体的な細胞、組織、器官内でのタンパク質の位置と発現レベルのマッピングが、プロテオームの機能研究に役立ちます。タンパク質の空間分布は、タンパク質機能にとって重要であり、不適切な位置や発現は、さまざまな病態を引き起こします。Human Protein Atlas(ヒトタンパク質アトラス)などのマッピングプロジェクトが、バイオマーカー発見のためのプロテオームリソースを提供しており、病理の理解に役立ちます。インターアクトームのマッピングは、細胞レベルで発生する分子間相互作用を定義するのに役立ち、タンパク質機能の理解を助け、疾患に対する価値ある潜在的な薬剤標的を提供します。
文書の検索
詳細はこちら
データシート、証明書、技術資料については、文書の検索をご利用ください。