카나비노이드 프로파일링과 칸나비스 및 칸나비스 제품 효능 검사
지난 10년간 미국 및 많은 다양한 국가에서는 기분 전환용 및 의학적 용도의 칸나비스 사용이 합법화되었습니다. 이 식물(Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis)에는 100종 이상의 카나비노이드가 함유되어 있지만 일부만이 특성화되었습니다. ∆-9-테트라하이드로칸나비놀(THC)이 일차 정신 활성 성분이고, 칸나비디올(CBD)이 일차 비정신 활성 성분입니다. 헴프는 2018년에 미국에서 합법화되었으며, 헴프 파생 CBD 제품의 총 THC 함량에 대한 추가 제한이 존재합니다. 국가와 주에 따라 규제 요구 사항이 다르지만 효능 검사 및 카나비노이드 프로파일링 요구 사항이 다양한 정도의 의무 사항입니다.
칸나비스/헴프 식물 재료, 추출물 및 제품에서 크고 작은 양의 카나비노이드에 대한 신뢰할 수 있는 정확한 프로파일링 및 계량은 시료의 투명성, 균일성 및 품질을 보장합니다.
Ascentis® Express C18 컬럼을 사용하여 다양한 매트릭스에서 카나비노이드의 고처리량 분석
주요 카테고리
카나비노이드의 유형
카나비노이드는 주로 칸나비스 인디카, 칸나비스 사티바, 칸나비스 루데랄리스 품종에서 발견되는 C21 테르페노페놀 화합물 그룹입니다. 카나비노이드는 신체의 카나비노이드 수용체와 상호 작용하여 정신 활성 및 비정신 활성 효과를 만들어 냅니다. 카나비노이드는 다음 11가지 서브클래스로 나뉩니다. 칸나비게롤(CBG-type), (–)-Δ9-테트라하이드로칸나비놀(Δ9-THC-type), 칸나비디올(CBD-type), 칸나비크로멘(CBC-type), 칸나비놀(CBN-type), (–)-Δ8-테트라하이드로칸나비놀(Δ8-THC-type), 칸나비사이클롤(CBL-type), 칸나비노디올(CBND-type), 칸나비엘소인(CBE-type), 칸나비트리올(CBT-type) 및 기타. 칸나비스 재배는 THC 또는 CBD의 생산을 최적화하기 위해 개발되었습니다. 대부분의 다른 카나비노이드는 약리학적 효능이 자세히 연구되지 않았지만, 새로운 관심사로 떠오르고 있습니다.
카나비노이드 분석 워크플로
칸나비스에는 수많은 카나비노이드와 테르펜이 함유되어 있고 꽃과 농축액, 식품 및 화장품 등 다양한 형태로 존재하며 서로 다른 카나비노이드로 다양한 농도를 가지고 있어 분석이 어려운 제품입니다. 카나비노이드 분석을 위한 일반적인 워크플로는 다음과 같습니다.
- 추출을 이용한 시료 준비, QuEChERS(빠른, 쉬운, 저렴한, 효과적인, 견고한, 안전한) 또는 SPE(고체상 추출)
- 고품질 참조 표준 물질을 사용한 교정
- LC 또는 GC 방법을 이용한 크로마토그래피 분리 및 분석
칸나비스 시료 준비
칸나비스 시료는 말린 꽃, 칸나비스 추출물, 화장품, 그리고 다양한 종류의 식용 제품에 이르기까지 매우 다양합니다. 칸나비스 자체는 수많은 테르펜, 카나비노이드, 지질, 엽록소 및 기타 성분으로 구성된 복잡한 매트릭스입니다. 용매 기반 추출, QuEChERS 및 SPE는 칸나비스 제품의 시료 준비에 사용되는 일반적인 추출 및 정화 방법입니다.
표준 물질 및 교정
카나비노이드의 정확한 계량을 위해서는 정밀한 교정기를 사용해야 합니다. 순수한 카나비노이드 표준 물질은 대체로 수지성이며, 점성을 가지고 있고, 공기에 민감하여 취급이 어렵습니다. 따라서 단독 또는 혼합물 형태의 용액으로 주로 제공됩니다. 카나비노이드 표준 물질은 단독 또는 혼합물 형태의 용액으로 주로 제공됩니다. 많은 주 규제 기관과 ISO17025 인증 검사 기관에서 ISO17034에 따라 제조되고 인증된 정확성, 불확도, 소급성이 있는 인증 참조 물질(CRM)을 필요로 합니다. 시스템 적합성 표준 물질은 촘촘하게 용출된 카나비노이드의 기법 제어 및 분해를 보장합니다. 이는 특히 칸나비스 제품 분석과 관련이 있으며 허용되는 총 THC(THC 및 THCA)의 양은 규정에 따라 제한됩니다.
카나비노이드의 HPLC 분석
UV 또는 MS 검출과 결합된 HPLC는 상용 칸나비스 및 헴프의 효능 분석에 사용되는 주요 기술입니다. 표면적으로 다공성/용융 코어® C18 및 C8 컬럼은 10분 이내에 카나비노이드의 신속한 고분해 분리를 제공합니다. 일체형 컬럼은 대량신속처리 응용분야에 견고성을 제공합니다. 비용 효율적인 방법에는 유기적 이동성 위상으로 메탄올을 사용하는 방법이 있습니다. UV 검출은 대량신속처리 카나비노이드 분석에 비용 효율적이며 실용적인 방법입니다. MS 검출은 카나비노이드를 질량 대 전하(m/z) 비율에 따라 구별하여 프로파일링, 특성화 및 계량하기 위한 특이성과 선택성을 제공합니다. MS 기법은 정량 분석을 위해 동위원소 라벨이 부착된 내부 표준 물질을 포함해야 합니다.
카나비노이드의 GC 분석
불꽃 이온화 검출기(FID) 또는 질량 분석계(MS)와 결합된 가스 크로마토그래피(GC)도 칸나비스 검사에 사용됩니다. GC는 5% 디페닐/95% 디메틸 폴리실록산 정지상과 같은 저극성 정지상에서 20분의 실행 시간을 사용합니다. GC에 사용되는 높은 온도는 산성 카나비노이드(THCA 및 CBDA)의 탈카복실화를 유발합니다. 분석물에 대해 보고된 카나비노이드 함량은 각각의 산성 및 중성 종의 합계입니다. GC에 의해 산성 및 중성 카나비노이드를 분리하여 분석하기 위해서는 유도화가 필요합니다.
카나비노이드의 유형
카나비노이드는 주로 칸나비스 인디카, 칸나비스 사티바, 칸나비스 루데랄리스 품종에서 발견되는 C21 테르페노페놀 화합물 그룹입니다. 카나비노이드는 신체의 카나비노이드 수용체와 상호 작용하여 정신 활성 및 비정신 활성 효과를 만들어 냅니다. 카나비노이드는 다음 11가지 서브클래스로 나뉩니다. 칸나비게롤(CBG-type), (–)-Δ9-테트라하이드로칸나비놀(Δ9-THC-type), 칸나비디올(CBD-type), 칸나비크로멘(CBC-type), 칸나비놀(CBN-type), (–)-Δ8-테트라하이드로칸나비놀(Δ8-THC-type), 칸나비사이클롤(CBL-type), 칸나비노디올(CBND-type), 칸나비엘소인(CBE-type), 칸나비트리올(CBT-type) 및 기타. 칸나비스 재배는 THC 또는 CBD의 생산을 최적화하기 위해 개발되었습니다. 대부분의 다른 카나비노이드는 약리학적 효능이 자세히 연구되지 않았지만, 새로운 관심사로 떠오르고 있습니다.
카나비노이드 분석 워크플로
칸나비스에는 수많은 카나비노이드와 테르펜이 함유되어 있고 꽃과 농축액, 식품 및 화장품 등 다양한 형태로 존재하며 서로 다른 카나비노이드로 다양한 농도를 가지고 있어 분석이 어려운 제품입니다. 카나비노이드 분석을 위한 일반적인 워크플로는 다음과 같습니다.
- 추출을 이용한 시료 준비, QuEChERS(빠른, 쉬운, 저렴한, 효과적인, 견고한, 안전한) 또는 SPE(고체상 추출)
- 고품질 참조 표준 물질을 사용한 교정
- LC 또는 GC 방법을 이용한 크로마토그래피 분리 및 분석
칸나비스 시료 준비
칸나비스 시료는 말린 꽃, 칸나비스 추출물, 화장품, 그리고 다양한 종류의 식용 제품에 이르기까지 매우 다양합니다. 칸나비스 자체는 수많은 테르펜, 카나비노이드, 지질, 엽록소 및 기타 성분으로 구성된 복잡한 매트릭스입니다. 용매 기반 추출, QuEChERS 및 SPE는 칸나비스 제품의 시료 준비에 사용되는 일반적인 추출 및 정화 방법입니다.
표준 물질 및 교정
카나비노이드의 정확한 계량을 위해서는 정밀한 교정기를 사용해야 합니다. 순수한 카나비노이드 표준 물질은 대체로 수지성이며, 점성을 가지고 있고, 공기에 민감하여 취급이 어렵습니다. 따라서 단독 또는 혼합물 형태의 용액으로 주로 제공됩니다. 카나비노이드 표준 물질은 단독 또는 혼합물 형태의 용액으로 주로 제공됩니다. 많은 주 규제 기관과 ISO17025 인증 검사 기관에서 ISO17034에 따라 제조되고 인증된 정확성, 불확도, 소급성이 있는 인증 참조 물질(CRM)을 필요로 합니다. 시스템 적합성 표준 물질은 촘촘하게 용출된 카나비노이드의 기법 제어 및 분해를 보장합니다. 이는 특히 칸나비스 제품 분석과 관련이 있으며 허용되는 총 THC(THC 및 THCA)의 양은 규정에 따라 제한됩니다.
카나비노이드의 HPLC 분석
UV 또는 MS 검출과 결합된 HPLC는 상용 칸나비스 및 헴프의 효능 분석에 사용되는 주요 기술입니다. 표면적으로 다공성/용융 코어® C18 및 C8 컬럼은 10분 이내에 카나비노이드의 신속한 고분해 분리를 제공합니다. 일체형 컬럼은 대량신속처리 응용분야에 견고성을 제공합니다. 비용 효율적인 방법에는 유기적 이동성 위상으로 메탄올을 사용하는 방법이 있습니다. UV 검출은 대량신속처리 카나비노이드 분석에 비용 효율적이며 실용적인 방법입니다. MS 검출은 카나비노이드를 질량 대 전하(m/z) 비율에 따라 구별하여 프로파일링, 특성화 및 계량하기 위한 특이성과 선택성을 제공합니다. MS 기법은 정량 분석을 위해 동위원소 라벨이 부착된 내부 표준 물질을 포함해야 합니다.
카나비노이드의 GC 분석
불꽃 이온화 검출기(FID) 또는 질량 분석계(MS)와 결합된 가스 크로마토그래피(GC)도 칸나비스 검사에 사용됩니다. GC는 5% 디페닐/95% 디메틸 폴리실록산 정지상과 같은 저극성 정지상에서 20분의 실행 시간을 사용합니다. GC에 사용되는 높은 온도는 산성 카나비노이드(THCA 및 CBDA)의 탈카복실화를 유발합니다. 분석물에 대해 보고된 카나비노이드 함량은 각각의 산성 및 중성 종의 합계입니다. GC에 의해 산성 및 중성 카나비노이드를 분리하여 분석하기 위해서는 유도화가 필요합니다.
관련 자료
- A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
- An overview of gradient HPLC-based analysis of cannabinoids, optimized for key method parameters such as column temperature, mobile phase pH, and methanol as low-cost organic modifier. Learn more here.
- Several different HPLC method options are explored for the efficient and time effective analysis of cannabinoids in a sample of hemp flower. The differences between gradient and isocratic analyses are explored, and the two methods are compared in determining the weight percentage of cannabinoids.
- We offer a portfolio of cannabinoid CRMs such as THC and THCA, available as single component solutions or mixes, certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025 for accurate cannabinoid profiling and potency testing.
- Analysis of heavy metals and metals in cannabis and hemp containing personal care products and cosmetics include sample preparation by grinding, preparation of calibration solutions for a standard addition approach, a microwave digestion protocol and subsequent ICP-MS analysis.
- 모두 보기 (7)
관련 프로토콜
- Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
- HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
- The article describes Karl Fischer titration (coulometry with oven and direct volumetric titration with external extraction) in comparison to the loss on drying method for accurate determination of water content in hemp samples.
- 모두 보기 (2)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 custserv@sial.com
또는 전화 +1 (800) 244-1173
추가 지원
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 계산기 및 앱
웹 툴박스 - 분석 화학, 생명과학, 화학 합성 및 재료 과학을 위한 과학 연구 도구 및 리소스.
- Customer Support Request
씨그마 알드리치의 주문, 제품, 계정 및 웹사이트에 대해 궁금하신 부분을 확인할 수 있습니다
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
관련 기술 문서
.