Merck
일관성에 대한 신뢰
Milli-Q® 정제수 시스템 및 서비스
Milli-Q® 정제수 시스템을 통한 수질의 일관성
실험실에 일관된 수질이 필요한 이유는 무엇입니까? 결과의 정확성과 실험실 생산성이 수질의 일관성에 달려있기 때문입니다. 이러한 이유로 Milli-Q® 정제수 시스템과 소모품은 지능적으로 설계되었고, 품질이 우수하며, 제품 사용 주기 동안 서비스를 제공하여 실험실의 신뢰할 수 있는 결과를 산출하고 안정적인 운영을 보장합니다.
정제 기술로 수질이 뛰어난 정제수 생산 및 보호
특허 받은 혁신 기술을 통해 언제나 일관된 품질의 채수를 가능하게 하며, 실험실 내 정제수 시스템의 환경 발자국을 줄이는 것을 목표로 삼고 있습니다.
Milli-Q® 정제수 혁신 기술로 분석의 품질과 신뢰성을 보장합니다.
  • Elix® 전기탈이온화(EDI) 모듈은 위험한 화학적 재생 공정이 필요하지 않은 순수(Type 2)를 일관적인 품질로 생산합니다. 이는 유지보수 빈도를 줄여 예측 가능한 저가의 운영비를 가능하게 합니다.
  • 대용량 시스템의 E.R.A.® 기술(Evolutive Reject Adjustment)은 역삼투(RO) 멤브레인에서 물 회수율을 최적화하여 이전 세대 RO 시스템 대비 물 소비량을 최대 50%까지 절약할 수 있습니다.
  • 지능형 탱크 디자인은 박테리아와 입자, CO2 오염으로부터 다중적 보호를 제공하며 어느 때보다도 뛰어난 수질을 유지합니다. 주요 특징으로는 매끄럽게 통합된 벤트 필터를 장착한 밀폐형 뚜껑, 오버플로우 및 레벨 센서, 무수은 UV LED 램프가 탑재된 Automatic Sanitization Module(ASM)이 있습니다.
  • 무수은 ech2o® UV 램프는 고효율 박테리아 제어와 유기 오염물의 광산화를 제공하며 수은을 취급하거나 관련 폐기 관리 규정을 따를 필요가 없습니다.
  • Lab Close 모드는 실험실 운영을 장기간 중단하는 경우 시스템을 효과적으로 ‘절전’하여 물과 에너지 소비를 최소화하고 수질을 보호합니다.
Elix EDI 사용에 따른 일정한 비저항 값 vs standard DI 사용에 따른 급격한 비저항 값 감소 그래프
Elix® 전기탈이온화(EDI) 모듈은 일관적인 품질의 순수를 생산합니다. 본 그래프는 이온 교환 수지 팩을 사용하는 시스템과 비교하여 Elix® EDI 기술의 우수성을 보여줍니다. 수지 팩이 고갈 되면 비저항 값이 대폭 감소합니다.
규격 준수: 정품 Milli-Q® 소모품으로 정제수의 순도 보장
모든 Milli-Q® 소모품은 기대하는 수질을 일관적으로 생산하며 품질 인증서와 함께 제공됩니다.
소모품의 특허 받은 강력한 정제 기술이 함께 작동하여 일관적인 수질을 제공하고 보호하며 정제수 시스템의 긴 수명을 보장하는 방법을 아래 비디오에서 확인하시기 바랍니다.
수질이 규격 내에서 유지될 수 있도록 적기에 소모품 교체를 지원하는 서비스 및 디자인 특성을 제공합니다.
  • e-Sure 태그: 각 소모품에 탑재된 RFID 기술로 시스템은 모든 온보드 소모품의 상태와 수명을 모니터링할 수 있습니다. 카트리지를 교체해야 할 시기가 되면 알림을 받게 되며 이 경우 자료 추적성이 보장됩니다. 또한 MyMilli-Q™ 디지털 서비스를 통해 소모품의 상태를 온라인으로 모니터링 하실 수 있습니다.
  • 소모품 공급 계약: 단 1건의 구매 주문으로 연중 필요한 소모품의 자동 배달 서비스를 받아보십시오. 시간과 돈을 절약하고 적절한 시점에 적합한 소모품을 확실하게 확보하실 수 있습니다.
  • 가이드에 따른 손쉬운 소모품 교체: 화면 마법사 및 유튜브 '사용법' 튜토리얼에서 단계적으로 시각적인 설명을 제공하여 모든 유지보수 절차를 정확하게 수행할 수 있도록 합니다.
연중무휴 24시간 모니터링, 추적 가능성, 성능 보장
정제수 시스템이 실험실의 수질 요구사항에 대한 규격을 지속적으로 충족할 수 있는 지를 확인해야 합니다. Milli-Q® 시스템 및 서비스는 채수 시점 뿐만 아니라 온종일, 휴가 중일 때도 연중무휴 24시간 수질을 보장합니다.
수질 데이터를 다운로드할 수 있도록 USB 포트가 있는 Q-POD 초순수 채수장치 스크린
채수 시 수질 모니터링
채수 시 수질 파라미터를 한눈에 쉽게 확인하십시오. 정제수의 비저항 및 총유기탄소(TOC)를 채수장치 터치스크린에서 직관적으로 한눈에 모니터링할 수 있습니다. 저희의 시스템이 이러한 값을 지속적으로 모니터링하므로 당면한 작업에 집중할 수 있습니다.
  • 비저항 값 모니터링: 최신의 초순수(Type 1) 시스템은 정제수의 비저항 값을 지속적으로 정확하게 측정할 수 있는 정교한 in-line resistivity cell를 포함하고 있습니다. resistivity meter는 ASTM 권고에 따라 제작되었으며 resistivity meter를 위한 USP 적합성 검사를 통과하였습니다. resistivity meter의 교정 인증서(Certificates of calibration)가 정제수 시스템과 함께 제공됩니다.
  • TOC 모니터링: 최고 수준의 온라인 A10® 모니터를 비롯한 Milli-Q® IQ 7 시리즈 시스템으로 매우 신속하고 정확하게 TOC 측정치를 얻을 수 있습니다. 이 모니터는 무수은이고 측정 범위(0.5~999.9)와 정밀도가 USP와 유럽 약전 적합성 검사를 통과하였습니다.
온라인 시스템 및 수질 모니터링
MyMilli-Q™ 원격 관리 온라인 모니터링 및 서비스 기능은 연중무휴 24시간 정제수 시스템이 정확하게 기능하고 수질이 규격에 부합하도록 합니다.
MyMilli-Q™ 디지털 서비스 스티커 아이콘
  • 원격 모니터링: 컴퓨터나 모바일 기기를 통해 실시간으로 시스템 정보, 수질 데이터 등에 안전하게 접근할 수 있습니다.
  • 자동 알림: 경고 또는 알람이 발생할 경우 이메일 또는 SMS로 통지
  • 원격 시스템 제어: 직접 또는 Milli-Q® 서비스의 원격 지원을 통해 신속하게 원격으로 정제수 시스템을 관리할 수 있습니다.
ISO 인증을 받은 최고의 정제수 시스템 및 서비스
저희는 첨단 정제 기술 개발 및 정제수 시스템 디자인에서 50년 이상의 경험을 통해 품질 및 결과의 신뢰성 보장이 필요한 과학자들을 위해 정제수 시스템 및 서비스를 공급하고 있습니다. 저희는 최고 수준의 전문가 기술 지원과 함께 최고 품질의 정제수 시스템을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
ISO 9001:2015 logo icon
품질이 보장된 Milli-Q® 정제수 시스템 및 소모품
  • ISO 9001:2015 인증을 받은 R&D 프로세스: 제품 개발 단계마다 완전한 문서화를 보장하는 엄격한 프로세스를 갖추고 있으며 정의된 프로토콜을 기반으로 시스템 성능을 검증합니다.
  • ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받은 제조 현장: Milli-Q® 정제수 시스템 및 소모품은 프랑스 Molsheim에 위치한 제조 현장에서 특정한 특허 기술과 독특한 정제 기술을 이용하여 독점 생산됩니다. 이러한 ISO 인증은 고품질 및 생산 과정 중 추적 가능성을 보장합니다. 특정 제품이나 부품을 제조하는 생산 현장 일부는 GMP 및 ISO 13485 인증을 받았습니다.
  • 적합성, 교정, 품질 증명서를 해당 시스템, 모니터 및 소모품에 대해 제공하여 산업 요구 사항을 준수할 수 있도록 도와드립니다.
Milli-Q® 서비스는 대면 및 온라인으로 품질 관리를 제공합니다.
Milli-Q® 서비스는 여러분이 매년 수질과 정제수 시스템에 대해 전적으로 신뢰할 수 있도록 보장합니다.
Asian man exits a lab by an iPad screen
  • Milli-Q® 공인 현장 서비스 엔지니어가 전 세계적으로 감사 가능한 표준 운영 절차에 따라 정제수 시스템을 직접 관리하고 유지보수를 지원합니다.
  • 당사의 서비스 조직은 ISO 9001:2015 인증을 받았으며* 외부 감사 품질 관리 시스템은 최고의 품질 표준과 지속적인 개선을 보장합니다.
  • Milli-Q® Service Plan은 정제수 시스템의 성능을 항상 최적의 상태로 유지하고, 분석 결과의 신뢰성을 위해 일관된 품질의 정제수 생산을 보장합니다. 모든 플랜에는 공인 엔지니어가 제공하는 연간 전체 점검과 ISO 인증을 받은 제조 현장에서 생산된 정품 부품이 포함됩니다.
  • Milli-Q® Service Pharma™ Plan은 규제 환경 내에서의 검증 절차를 용이하게 하며 시스템 재검증에 필요한 모든 요소를 다루므로 감사 시 완벽한 규정 준수를 보장합니다.
  • Calibration, Verification, 및 Suitability Testing 서비스는 Milli-Q® 시스템의 모든 미터, 센서 및 모니터에서 이용할 수 있어 기기 규정의 준수 및 실험실 인증을 보장합니다.
  • MyMilli-Q™ 온라인 계약 관리는 정제수 시스템의 관리를 간소화하여 핵심 업무에 집중할 수 있는 시간을 확보할 수 있도록 합니다.**
  • MyMilli-Q™ 원격 관리는 시스템 및 수질 파라미터를 온라인으로 추적하고, 더욱 신속한 지원을 제공하며, 장소에 상관없이 시스템을 모니터링하고 제어할 수 있도록 합니다. 이는 웹 기반 서비스 및 모니터링 툴로써 시스템 성능과 수질을 실시간으로 원격 검토할 수 있습니다.*** 서비스 상황이 발생할 경우 서비스 팀이 해당 시스템에 접속하여 문제를 더욱 신속하게 해결해드릴 수 있습니다.
* 해당되는 국가의 경우 SigmaAldrich.com/ISO-certificates에 방문하십시오.
** 보증 기간 내에 있거나 Milli-Q® 서비스 플랜이 있는 시스템에서 이용할 수 있습니다.
*** 다음의 대용량 7000 시리즈 시스템에서 MyMilli-Q™ 원격 관리를 이용할 수 있습니다: 벤치탑 Milli-Q® IQ, Milli-Q® IX 및 Milli-Q® HX, HX SD, HR, CLX 정제수 시스템.
정제수 솔루션을 최적화하려면 저희에게 문의하시기 바랍니다.