멤브레인, 고민하지 말고
무료로 사용해보세요
Hi-Flow™ Plus Lateral Flow Membrane 무료 샘플 신청
Hi-Flow™ Plus Lateral Flow Membrane은 우수한 일관성과 성능을 제공하여 진단 시험과 키트에 알맞은 멤브레인으로, 시중 멤브레인 대비 최고로 엄격한 규격을 준수하여 제조되었으며 비교할 수 없는 표면 품질을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 일관된 로트별 성능, 일정한 유속과 시험 시간, 비특이적 배경 신호를 최소화한 반응선을 위해 특별히 설계되었습니다.
또한 Hi-Flow™ Plus Membrane은 모든 측면 유동 검사 유형에 적합하도록 유속 속도 별로 설계되어 실험 목적에 맞게 선택하실 수 있습니다.
무료 샘플을 사용하시고 간단한 피드백을 남겨주세요! (*체외진단/의료기기 제조업 및 판매업 대상)
샘플 제공 제품: HFSAMPLE04 또는 HFSAMPLE02 (택1) |
---|
HI-FLOW™ PLUS 멤브레인 속도
시료 재료가 멤브레인 스트립을 따라 이동하는 속도는 멤브레인의 모세관 유속과 연관되어 있습니다. 또한 속도와 멤브레인의 강도는 직접적인 상관관계가 있습니다. 이러한 요구사항을 이해함을 통해 응용분야에 적합한 멤브레인을 선택할 수 있을 것입니다. 예를 들어, 다량의 샘플이 사용되어 속도가 중요하고 감도는 문제가 되지 않는 분석의 경우, 높은 유속이 Hi-Flow™ Plus 75 멤브레인을 사용할 수 있습니다. 샘플의 사용이 제한적이며 속도보다는 높은 강도가 필요한 분석의 경우, 낮은 유속의 Hi-Flow™ Plus 180 멤브레인을 사용할 수 있습니다.
진단키트에 사용되는 Hi-Flow™ Plus Lateral Flow Membrane 과 각종 Pad 제품을 한눈에 볼 수 있습니다. 카탈로그를 살펴보고 실험 목적에 맞게 제품을 선택하세요.
맞는 옵션을 선택 후 양식을 제출해주시면, 담당자가 상담/지원을 위해 연락드립니다.