Merck
HomeCOVID-19
코로나바이러스 COVID-19(SARS-CoV-2) 검출, 성격 정의, 백신 및 치료제 생산
코로나바이러스 COVID-19(SARS-CoV-2) 검출, 특성화, 백신 및 치료제 생산
COVID-19 대응, 백신 연구, 치료제 개발을 촉진
글로벌 생명 공학 공급업체로서 당사는 COVID-19 대응을 지원하고자 합니다. 이를 위해 검출 및 특성화를 위한 원료 및 연구 제품 공급에서 생산까지, 당사에서는 관련 제품 및 서비스를 쉽게 파악할 수 있도록 하나의 페이지로 통합했습니다.
COVID-19가 확산됨에 따라, 사건 및 공공 보건에 대한 영향은 계속하여 진화하고 있습니다. 지금과 같은 유례없는 때, 당사는 연구자와 개발 및 제조업체에게 필수적인 제품과 서비스를 제공하여 COVID-19 대응을 지원하고자 합니다. 당사의 우선순위는 당사 직원의 안전성 및 복지 유지, 당사 고객의 수요 충족, 정확하고 시기 적절한 정보 제공과 사업 연속성 확보입니다.
잠재적인 중단 가능성을 최소화하기 위해, 당사에서는 적극적으로 당사 제품 및 핵심 원재료 공급업체의 전체 공급망을 평가하는 글로벌 태스크 포스 팀을 조직 및 운용합니다. 사업 연속성 계획을 활용함으로써 당사는 전 세계 모든 시장의 고객에게 여전히 공급을 유지하고, 과학적 노력에 대한 지원을 제공합니다. 이는 COVID-19 검출, 백신 및 치료법 개발을 위한 제품과 서비스를 통해 이루어집니다.
자사의 COVID-19 관련 제품에 대한 질문이 있으신가요? 머크의 기술 전문가는 최우선으로 지원해 드릴 준비가 되어 있습니다. 
고객님의 현지 언어로 지원받으시려면, 여기에서 연락처 정보를 찾으실 수 있습니다.
바이러스 검출
당사는 SARS-CoV-2 사태에 대한 적시 지원을 위해 연구자에게 시약과 기술적 전문성을 제공하는 데 최선을 다합니다. 바이러스 RNA 정제, RT-PCR, RT-qPCR, 면역분석 및 SARS-CoV-2 진단학 분석법 개발에 적절한 지지 시약 부분에서 당사가 제공하는 제품을 둘러보십시오.
면역분석 및 분자 Dx 분석 개발을 위한 당사 솔루션의 포괄적인 개요를 살펴보십시오.
SARS-CoV-2 qPCR 분석 디자인, 프라이머, 프로브 및 대조물질
당사 과학자들은 공개 사용을 위한 SARS-CoV-2 분석용 qPCR 분석 디자인을 생성했습니다.  아래 표의 디자인에 관해, 분석 디자인 및 반응성, 프라이머 및 프로브 디자인, 유전적 분석에 관한 기존의 SARS-CoV-2 표적 검출 정보를 검토해 보십시오.
연구용으로만 사용.  진단 절차에 사용하지 말 것.
SARS-CoV-2 qPCR 검출 분석
SARS 양성 대조군 qPCR 분석
사전 디자인된 프라이머 및 프로브
상단의 qPCR 분석 디자인은 KiCqStart® 제품 라인에서 즉시 주문 가능합니다.
맞춤형 프라이머 및 프로브
맞춤형 프라이머 및 프로브 견적을 요청하려면 dnaoligos@milliporesigma.com으로 이메일을 보내 주십시오.
맞춤형 양성 대조물
SARS-CoV-2 바이러스는 양성 ssRNA 유전체를 가지고 있습니다. 당사는 이 유전체에 대해 체외 전사된 ssRNA를 제공하며, 이는 양성 대조물로 이용될 수 있습니다. 당사는 150에서 420개에 이르는 뉴클레오타이드 맞춤형 서열 합성 능력을 갖추고 있습니다(성공적인 제조를 위해 역반복성 및 반복성 서열은 피하십시오).
견적을 내거나 추가적인 지원을 받으려면 sirnarequest@milliporesigma.com으로 이메일을 보내 주십시오.
SARS-CoV-2 qPCR 분석 디자인, 프라이머, 프로브 및 대조물질
품질을 보장하기 위한 노력의 일환으로 설계된 SARS-CoV-2 숙련도 시험 키트를 실시간 RT-PCR과 같은 분석에 사용할 수 있습니다. 핵산 증폭을 통해 바이러스 RNA를 검출 가능합니다. 후속 보고서에서는 정성적 결과는 물론 Cq(Ct) 값 및 효율성과 같은 정량적 속성에 대한 평가 또한 제공합니다.
분자 분석 및 지지 시약
SARS-CoV-2 양성 대조물
실시간 RT-PCR 분석에서 코로나바이러스 SARS-CoV-2에 대한 양성 품질 관리 샘플로 사용하기 위한 단일가닥 RNA(ssRNA) 참조 물질입니다.
RT-PCR 분석
바이러스 유전학 연구를 위해 수집된 시약 및 도구에는 바이러스 RNA 정제용 핵산정제(NAP) 키트, RT-PCR 및 정량 RT-PCR용 고효율 시스템, cDNA 합성 키트 등이 포함됩니다. 원스텝 키트는 넓은 동적 범위에 걸쳐 유전자 증폭을 단순화하고 가속합니다. 바이러스 RNA 추출 버퍼는 타액으로부터 바이러스 입자를 용해하고 RNA를 안정화하여 추가적인 정제 단계 없이도 RT-qPCR을 통한 직접 분석법 준비를 마칠 수 있도록 합니다.
면역분석
항체 및 항원
*신규* 바이러스 항원 검사 개발용 항체
측면유동분석 및 ELISA를 위해 검사된 *신규* 마우스 단클론 항SARS-CoV-2 뉴클레오캡시드 항체 클론입니다.
*신규* SARS-CoV-2 항원
측면유동분석을 위해 검사된 *신규* 2019nCoV 뉴클레오캡시드 전장 항원입니다.
혈청학 분석법 개발용 항체
혈청학 분석법 개발을 위해 전혈에서 인간 면역글로불린(IgM, IgG, IgA)을 하위 분류하는 데 유용한 항체 제품 범위입니다. 측면유동분석 및 ELISA를 위해 검증된 마우스 단클론 항인 IgG 및 IgM입니다.
미세구 및 나노입자
향상된 정량 측면 유동 분석법 개발용 *신규* Estapor® Europium 형광 미세구입니다. 보다 긴 스토크스 시프트, 감소된 배경 노이즈 및 향상된 양자 수율로 인해 감도가 크게 향상되었습니다. 손쉬운 단백질 접합을 위한 카복실화된 표면(-COOH)입니다.
당사는 자동화된 면역분석 플랫폼용 300-500nm COOH-형광 미세구, COOH-염료 미세구 및 자성 미세구 또한 제공합니다.
Estapor® 유로퓸 및 형광 미세구
염색 Estapor® 미세구(300nm)
Estapor® 자성 미세구
금 나노입자
금 나노입자(20~50 nm) 및 금 나노입자 키트는 선택한 항체에 대한 발색 측면 유동 검사를 맞춤화하는 손쉬운 방법입니다. 금 나노입자는 화학적으로 비반응적이며, 유효기간이 길고, 우수한 광학적 성질을 띠고 있어 측면 유동 분석법을 위해 가장 널리 사용됩니다. 당사의 생체접합 안내서를 다운로드하십시오.
프로부민
단백질분해요소 민감성 면역분석을 위한 진단 등급 BSA이며 저수준 IgG가 요구되는 단백질 시약용 안정화 제제입니다. 분자생물학 응용분야에 사용할 수 있습니다. 순도는 ≥ 98%이며 일반 순도는 100%입니다.
ProClin™ 300
진단학 제조 응용분야를 위해 특별히 디자인된 살생제입니다. 기존 진단 제제 방부제에 대한 대안으로, 효과적이며 친환경적입니다. 권장 사용 수준에서, ProClin™은 건강 위해성, 독성학적 문제점 또는 폐기 문제를 야기하지 않습니다.
Ultrapure Water
다양한 연구 프로젝트는 빠르게 진화하며, 우선 순위도 변경됩니다. 제한된 공간에 사용자는 다수인 상황에서, 다용도로 사용할 수 있고 혁신적이며 공간 조건에 유동적인 장비를 선택하는 것은 실험실에서 아주 중요한 사안입니다. Milli-Q® IQ 7000 초순수 시스템 및 애플리케이션 필터는 이러한 사항을 모두 충족합니다.
바이러스 수송 매체용 핵심 성분
최근 CDC에서는 실험실에서 독자적으로 바이러스 수송 매체를 생산하는 방법을 발표했습니다. SOP#: DSR-052-01: 바이러스 수송 매체 준비를 참조하십시오. 검체는 4℃에서 최대 72시간 동안 저장할 수 있습니다.
바이러스 수송 매체 핵심 부품
Merck 사에서는 제품에 관한 정확한 정보를 전달하려는 노력의 일환으로, COVID-19 대유행과 관련이 있는 모든 당사 제품의 정보를 한 곳에 통합하기 위해 본 웹사이트를 개설했습니다. 바이러스에 대한 질문이 있는 경우, 세계보건기구의 COVID-19 웹사이트를 방문하십시오.