주요 문서
100307
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzyl bromide
97%
동의어(들):
α-Bromo-2,6-dichlorotoluene, 1-Bromomethyl-2,6-dichlorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
239.92
Beilstein:
637351
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
54-56 °C (lit.)
작용기
bromo
chloro
SMILES string
Clc1cccc(Cl)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI key
PDFGFQUSSYSWNI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)