주요 문서
106631
Sigma-Aldrich
p-Toluoyl chloride
98%
동의어(들):
4-Methylbenzoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
154.59
Beilstein:
471492
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
5.33 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.55 mmHg ( 20 °C)
분석
98%
expl. lim.
1.6 %, 117 °F
refractive index
n20/D 1.553 (lit.)
bp
225-227 °C (lit.)
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−4-−2 °C (lit.)
density
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
p-Toluoyl chloride causes the benzoylation of toluene using triflic acid funtionalized mesoporous Zr-TMS catalysts. It causes1,9-diacylation of a dipyrromethane using the hindered Grignard reagent 2,6-dimethylphenylmagnesium bromide.
애플리케이션
p-Toluoyl chloride was used to prepare antigen, Tolyl-amido-human serum albumin.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)