주요 문서
111333
Sigma-Aldrich
Dipropyl ether
≥99%
동의어(들):
Propyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
102.17
Beilstein:
1731312
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
55 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.380 (lit.)
bp
88-90 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble
alcohols: soluble
diethyl ether: soluble
density
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
SMILES string
CCCOCCC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
POLCUAVZOMRGSN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Dipropyl ether was used to study the low proton-transporting ability of a water molecule in the excited-state proton transfer (ESPT) of a 7-azaindole (7AI) moiety.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-28 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)