About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NO2)OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
167.16
Beilstein:
2328599
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
99%
양식
solid
mp
54-56 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(c1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-7(9(10)11)4-3-5-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
HQCZLEAGIOIIMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
2-Methyl-3-nitroanisole may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)