주요 문서
115819
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenol
99%
동의어(들):
2,2′-Biphenyldiol, 2,2′-Dihydroxybiphenyl, 2,2′-Diphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4C6H4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
186.21
Beilstein:
1638363
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99%
양식
solid
bp
315 °C (lit.)
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1-c2ccccc2O
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,13-14H
InChI key
IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
309.2 °F - closed cup - (External MSDS)
Flash Point (°C)
154 °C - closed cup - (External MSDS)
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)