주요 문서
117021
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C5H5(=O)2
CAS Number:
Molecular Weight:
112.13
Beilstein:
1237255
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
mp
212-215 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CC1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione hs been used to explore deoxycholic acid (DCA) induced changes in cell signaling. DCA is a secondary bile acid implicated in numerous pathological conditions. It has also been used in the synthesis of (-)-curcumanolide A and (-)-curcumalactone by aldol-lactonization.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)