About This Item
Linear Formula:
C6H3(OCH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
168.19
Beilstein:
1307993
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
제품 라인
ReagentPlus®
분석
≥99%
양식
solid
bp
255 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
1,3,5-Trimethoxybenzene effectively cleaves p-methoxybenzyl protecting group on various alcohols and acids. It is the major scent compound present in Chinese rose species.
애플리케이션
1,3,5-Trimethoxybenzene was used to study the photodeoxygenation of 1,2-benzodiphenylene sulfoxide. It was employed as secondary standard in quantitative proton NMR spectroscopy of pharmaceuticals.
법적 정보
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)