About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
99%
양식
solid
bp
110-113 °C/3 mmHg (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C10H8O2/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
InChI key
YUTFQTAITWWGFH-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Microwave assisted Claisen-Schmidt condensation of 2-acetylbenzofuran was studied.
애플리케이션
2-Benzofuranyl methyl ketone ( 2-Acetylbenzofuran) has been used to synthesize many benzofuran derivatives. It is also used to prepare fluorinated chalcones.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)