주요 문서
154385
Sigma-Aldrich
2-Thiophenecarbonitrile
99%
동의어(들):
2-Cyanothiophene, Thiophene-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3NS
CAS Number:
Molecular Weight:
109.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.563 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
density
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
N#Cc1cccs1
InChI
1S/C5H3NS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H
InChI key
CUPOOAWTRIURFT-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
2-Thiophenecarbonitrile (2-Cyanothiophene) was used in the preparation of thiaplatinacycles. It was also used in the synthesis of 2,2′-thienylpyrroles.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
53 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1