주요 문서
159255
Sigma-Aldrich
2,2′,4′-Trichloroacetophenone
97%
동의어(들):
ω,2,4-Trichloroacetophenone, 2,4-Dichlorophenacyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3COCH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
223.48
Beilstein:
957098
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
bp
130-135 °C/4 mmHg (lit.)
mp
47-54 °C (lit.)
작용기
chloro
ketone
SMILES string
ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl3O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
InChI key
VYWPPRLJNVHPEU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
2,2′,4′-Trichloroacetophenone is an α-haloketone. It undergoes reduction to 2′,4′-dichloroacetophenone by glutathione-dependent cytosolic enzymes present in the liver, kidney and brain. It participates in the microwave induced N-alkylation of several azoles to afford the corresponding 1-(2′,4′-dichlorophenacyl)azoles.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)