About This Item
Linear Formula:
NH2COCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
280.28
Beilstein:
2061271
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
99%
양식
powder
광학 활성
[α]23/D −7.3°, c = 2 in ethanol
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
134-138 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-11(16)7-6-10(12(17)18)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI key
JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)