주요 문서
166200
Sigma-Aldrich
Furfuryl acetate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Furfuryl acetate was used in the synthesis of 5-acetoxymethyl-2-vinylfuran and 5-hydroxymethyl-2-vinylfuran via Vilsmeier-Haack and Wittig reactions.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
150.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)