주요 문서
178683
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid
98%
동의어(들):
Tetralin-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.21
Beilstein:
2050435
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
mp
93-96 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C11H12O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13)
InChI key
NTAGXJQHJQUOOA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)