주요 문서
182389
Sigma-Aldrich
Polypropylene, isotactic
average Mw ~250,000 by GPC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH(CH3)]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
Quality Level
autoignition temp.
>674 °F
분자량
average Mw ~250,000 by GPC
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
mp
189 °C (lit.)
전이 온도
Tg −26 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
InChI key
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2